Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals
Anti-Chicken Red Blood Cell Antibody may be used in hemagglutination assays. Haemagglutination assay or HA is a method of quantification for viruses or bacteria by hemagglutination. Some viral families and many bacteria have envelope or surface proteins which are able to agglutinate (stick to) human or animal red blood cells (RBC) and bind to N-acetylneuraminic acid. As each of the agglutinating molecule attaches to multiple RBCs, a lattice-structure will form. Normally, a virus dilution (e.g. 2-fold from 1:4 to 1:4096) will be applied to an RBC dilution (e.g. 0.1% to 0.7% in steps of 0.2%) for approx. 30 min, often at 4° C, otherwise viruses with neuraminidase activity will detach the virus from the RBCs. Then the lattice forming parts will be counted and the titer calculated. The titer of a hemagglutination assay is determined by the last viable "lattice" structure found. This is because it is at the point where, if diluted anymore, the amount of Virus particles will be less than that of the RBCs and thus not be able to agglutinate them together. Anti-CHICKEN Red Blood Cell Antibody is used to sensitize erythrocytes and quantitate agglutination.

contains 0.01% (w/v) Sodium Azide

Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
2 ml 2 ml ROCK103-4139
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol RBC
Antigen name Chicken washed pooled Red Blood Cells
Reaktivität Chicken
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Wirt Rabbit
Konzentration 60 mg/ml by Refractometry
Format Antiserum
Immunogen Chicken washed pooled Red Blood Cells (RBC)
Purification This product was prepared from polyspecific antiserum by a delipidation and defibrination.
Form Lyophilized
Storage buffer Restore with deionized water (or equivalent), 2.0 ml
Transporttemperatur Ambient

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge