LC-MS- und GC-MS-zertifizierte Fläschchen-Sets
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1990EA 846 EUR
548-1990 548-1991
LC-MS- und GC-MS-zertifizierte Fläschchen-Sets
Vials Chromatographie-Vials
Jede Charge der Flaschen-/Verschlusskombination wurde mit LC-MS und GC-MS an Spuren von Blindwerten und Kontaminationen geprüft.
  • Zusätzlich bietet die Glasoberfläche dieser speziellen SureStop™ Flaschen eine sehr geringe Adsorption für alle Arten von polaren Verbindungen
  • Verschlüsse enthalten ein sehr weiches Silikonseptum mit äußerst geringem Bluten (Ultra High Performance) und mit PTFE-Schicht, optimiert für anspruchsvolle Spurenanalysen
  • Das chargenspezifische Prüfzertifikat mit den MS-Chromatogrammen ist auf Anfrage erhältlich
Verpackung: Die LC-MS- und GC-MS-zertifizierten Sets werden komplett in Folie eingeschweißt geliefert, um Originalität, Reinheit und Transportsicherheit zu gewährleisten.