Digitale Stoppuhr/Wiederholungs-Timer, Traceable®
VWRU62374-000
Digitale Stoppuhr/Wiederholungs-Timer, Traceable®
Digitale Stoppuhr mit stoßfestem ABS-Kunststoffgehäuse.
  • Zeitkapazität: 9 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden und 99 Hundertstel
  • Funktionen: einzelne Aktion, Time In/Out, kumulative Zwischenzeiten, Intervallzwischenzeiten, kontinuierliche Zeitmessung
  • Duale Anzeige zeigt die kumulativen und Intervallzwischenzeiten an
  • Wiederholungs-Timer ermöglicht die Wiederholung des Countdown-Alarms
  • Wenn Null erreicht wird, ertönt der Alarm und der Countdown wird von der programmierten Zeit aus wiederholt
  • Acht abrufbare Speicherplätze
  • Mit Uhrfunktion
Standards: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Inklusive Schlüsselband, Batterie und einem Traceable® Zertifikat.