Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable®
609-0209EA 29.9 EUR
VWRU46610-060 VWRI609-0209
Digitaler Ein-Kanal-Timer, Traceable®
  • LCD-Display (6 Ziffern)
  • Countup und Countdown für 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Speicher setzt den Timer automatisch auf die letzte programmierte Einstellung zurück
  • Wenn der Countdown Null erreicht, blinkt „TIMES UP“ auf dem Display, ein Alarm ertönt und Timer zählt die verstrichene Zeit seit dem Alarm
  • Uhrfunktion
Standards: Konformität mit ISO/IEC 17025; akkreditiert von der A2LA belegt die Rückführbarkeit auf NIST.
Lieferumfang: Lieferung mit Magnet, ausklappbarem Ständer, Klammer, Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat.