Kugelfallprüfer
Lieferant: Industrial Physics
SIMESP1890EA 1950 EUR
SIMESP1890 SIMESP1891
Kugelfallprüfer
Beschichtungsprüfgeräte
Dieser Kugelfallprüfer dient zur Bestimmung des Eindringwiderstands und der Flexibilität von Beschichtungen.
  • Integrierte Libelle für eine korrekte Positionierung
  • Vorgeschriebene Prüfung für nach Qualicoat, QIB und GSB akkreditierte Labors
  • Entspricht DIN ISO 6272, ASTM D2794 und ASTM G14
Standards: DIN 6272-1 and -2, ASTM D2794 and G14.