Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-1110-1504EA 0 EUR
ACE-1110-1504 ACE-1110-10005S ACETACE1110503MVK ACE-1110-1501 ACE-1110-1503 ACE-1110-1502 ACE-1110-1546 ACE-1110-05003 ACE-1110-05005 ACE-1110-25005 ACE-1110-0103GD ACE-1110-15003 ACE-1110-15005 ACE-1110-03005S ACE-1110-0101GD ACE-1110-12005 ACE-1110-0503 ACE-1110-12005S ACE-1110-0302 ACE-1110-0346 ACE-1110-0502 ACE-1110-0546 ACE-1110-0303 ACE-1110-0501 ACE-1110-75005 ACE11101503MVK ACE11102546MVK ACE-1110-1203 ACE-1110-75005S ACE-1110-1002 ACE-1110-1046 ACE-1110-1001 ACE-1110-1004 ACE-1110-0501S ACE-1110-1202 ACE-1110-1246 ACE-1110-1003 ACE-1110-03005 ACE-1110-15005S ACE-1110-1000075 ACE-1110-7501 ACE-1110-7546 ACE-1110-7502 ACE-1110-7503 ACE-1110-0102GD ACE-1110-35005 ACE11101546MVK ACE-1110-2501 ACE-1110-05005S ACETACE-1110-2504 ACE-1110-10005 ACE-1110-10003
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1.7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Auch nützlich für Analyten mit π-Bindung oder Elektronen- oder Protonendonatorgruppen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Aufgrund seiner integrierten Pentafluorphenyl-Funktionalität wird Avantor® ACE® C18-PFP auch für Trennungen empfohlen, die halogenierte aromatische Verbindungen, Regioisomere und Analyten mit unterschiedlichen Formbeschränkungen umfassen.
Diese Säulen sind aus Edelstahl.
Bestellinformation: Methodenentwicklungs- und Validierungskits sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie chromsupport@avantorsciencs.com.