Gasprüfröhrchen für Ethylenoxid
Lieferant: Dräger
151-0108EA 93 EUR
151-0108 118-0292
Gasprüfröhrchen für Ethylenoxid
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Ethylenoxid.
Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
1 Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.