Gebläsefiltereinheit, X-plore 8000
Lieferant: Dräger
111-1817EA 62 EUR
111-1817 111-1807 111-1811 111-1810 111-1815 111-1824 111-1806 111-1855 111-1799 111-1856 111-1821 111-1829 111-1852 111-1814 111-1808 111-1854 111-1816 111-1813 111-1827 111-1802 111-1803 111-1812 111-1818 111-1801 111-1857 111-1853 111-1828 111-1800 111-1858 111-1823 111-1850 111-1851 111-1826 111-1804 111-1822 111-1809 111-1819 111-1820 111-1825
Gebläsefiltereinheit, X-plore 8000
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Das Gebläsefiltergerät X-plore 8000 bietet eine Reihe benutzerfreundlicher Standard- und Spezialtragesysteme für herkömmliche Anwendungen und Dekontaminierungsarbeiten. Dräger liefert auch eine große Auswahl an offenen und geschlossenen Atemanschlüssen. Dazu zählen Halb- und Vollmasken, kurze und lange Hauben, Helme mit Visier und Schutzvisiere. Weiterhin sind Standard- und flexible Schläuche verfügbar, die optimal auf das System abgestimmt sind. Modulare Komponenten: Vielzahl von Komponenten für jede Anwendung.
  • Strapazierfähiges Design mit Gummiprotektoren und hohem Eindringschutz (IP 65) gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen
  • Geschützter Lufteinlass sorgt dafür, dass von vorne auf das Gerät treffende Funken oder Wasser nicht in den Filter gesaugt werden
  • Fortschrittliches Tragesystem sorgt für eine optimale Verteilung des Gewichts; eine spezielle Adapterplatte ermöglicht eine dichte und stabile Verbindung zwischen Gerät und Gürtel
  • Atemanschlüsse bieten maximalen Komfort und sind für eine optimale Luftzufuhr konzipiert, um unangenehme Augenreizungen zu vermeiden
  • Das Gerät erkennt den angeschlossenen Atemanschluss und wählt automatisch den passenden Mindestluftstrom
  • Ein optischer Sensor verhindert die Geräteverwendung ohne eingesetzten Filter und gewährleistet, dass das Gerät jederzeit die Sättigung des Partikelfilters anzeigt; das Filtersystem funktioniert über ein „Plug-and-Go“-Prinzip
  • Der Schlauchanschluss verfügt über einen 360°-Klick-Adapter
  • Das System bietet einheitliche Farbcodes für alle austauschbaren Elemente und einen fehlersicheren Schlauchanschluss
  • Wartungsarm und leicht zu reinigen
Einstellbar in drei Stufen; Halb- und Vollmasken: 115, 130 oder 145 l/min; Hauben, Helme und Visiere: 170, 190 oder 210 l/min
Akku-Technologie: Lithium-Ionen 12,6 V/3,4 Ah (Standardakku); 12,6 V/6,8 Ah (Langzeitakku)
Betriebsdauer: Standardakku: 4 Stunden (bei 210 l/min und P3-Filter), Langzeitakku: 8 Stunden (bei 210 l/min und P3-Filter)
Gewicht: Ca. 1.400 g (Dräger X-plore® 8500 inkl. Standardakku und Spritzschutzdeckel)
Alarmsystem: Optischer Alarm (Anzeige am Bedienfeld), akustischer Alarm (≥80 dB(A) bei 1 m), Vibrationsalarm
Gurtlänge: einstellbar zwischen 700 mm und 1.400 mm (Standardgürtel und dekontaminierter Gürtel), Gurtverlängerung 350 mm (Standardgürtel und dekontaminierter Gürtel)
Schutzart: IP 65 (staubdicht und Strahlwasserschutz von allen Seiten); EN 12941 mit Dräger X-plore® 8000 Hauben, Helmen und Visieren; EN 12942 mit Dräger X-plore® 4740/6000 Halb- und Vollmasken inkl. Dräger FPS® 7000 Vollmasken