Tischautoklav, Connect
Lieferant: CertoClav
481-0824EA 4190 EUR
481-0824
Tischautoklav, Connect
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Vollautomatischer Labor-Autoklav für die Sterilisation von Flüssigkeiten und die Dokumentation in der Cloud. Dieser Autoklav verfügt über einen 7"-Touch-Bildschirm mit hoher Auflösung und intuitiver Benutzeroberfläche. Alle Benutzertasks werden mit Videos auf dem Gerät erklärt. Einfache Komformität mit GLP-Dokumentationsanforderungen über CertoCloud, wo sämtliche Benutzerinformationen und Zyklusdaten sicher über 10 Jahre gespeichert und von jedem Web-Browser aus eingesehen werden können (kostenlose, 6-monatige Testversion von Certocloud im Kauf enthalten).
  • Frei programmierbarer Autoklav mit elektrischem Verschluss und Cloud-Dokumentation
  • Neue Benutzer benötigen praktisch keine Einweisung
  • Mögliche Integration in Datenmanagementsysteme des Labors
  • Individuelle Programme können direkt am Bildschirm geschrieben werden
  • Alle Sterilisationsprotokolle sind anschließend über jeden Web-Browser zugänglich
  • Die Plattform synchronisiert alle erstellten Programme und kann diese über nur einen Account an mehrere CertoClav Connect Geräte verteilen
  • Mit automatischem Dampfkondensator
  • Mit elektronischem Regler mit SSR
  • Internetverbindung über WiFi
Standards: Mit CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie für Druckgeräte 27/93/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, Richtlinie für die Sicherheit u. a. von Laborgeräten EN 61010-1 und -4, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit EN 61326, Richtlinie zur Arbeitsplatzsicherheit 2004/40/EG und 2008/46/EG