Gasprüfröhrchen für nitrose Gase
Lieferant: Dräger
111-0235EA 70.75 EUR
111-0235 DRAE8103661
Gasprüfröhrchen für nitrose Gase
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von nitrosen Gasen mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Querempfindlichkeit: Chlor und Ozon werden ebenfalls angezeigt, aber mit verschiedenen Empfindlichkeiten. Allerdings zeigt das Röhrchen 20/a Chlor und Ozon unter dem AGW-Bereich nicht an, höhere Konzentrationen werden aber angezeigt.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
* Desorptionshub an reiner Luft