Zur Messung der Momentankonzentrationen von Schwefeldioxid mit einer Accuro-Pumpe.
Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Das Schwefeldioxid-Röhrchen 1/a hat eine Vorschicht, so dass H₂S im AGW-Bereich zurückgehalten wird und nicht stört. Schwefelwasserstoff und saure Gase können bei anderen Röhrchen stören.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.