Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-5
Lieferant: Macherey-Nagel
MANA415011EA 384 EUR
MANA415011 MANA415009 MANA415018 MANA415007 MANA4150045 MANA415027 MANA415005 MANA4150025 MANA415015 MANA4150037 MANA415024 MANA415012
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Güte MN GF-5
Filter Glasfaserfilter
MN GF‑5 ist ein bindemittelfreier Glasfaserfilter mit exzellentem Rückhalt feiner Partikel. Er wird oft in Kombination mit Membranen verwendet, um die Membran vor Verstopfung zu schützen.
  • Zum Membranschutz geeignet