VWR®, Sterile Probenbeutel
Lieferant: VWR
VWR®
VWRU82007-706 VWRU83007-558 VWRU89085-538 VWRU89000-190 VWRU83007-556 VWRU82007-698 VWRU89085-528 VWRU82007-714 VWRU89085-556 VWRU82007-726 VWRU89085-558 VWRU89085-546 VWRU89085-530 VWRU89085-532 VWRU89085-554 VWRU89085-542 VWRU89085-580 VWRU83007-562 89004-420 VWRU89000-642 VWRU89000-640
VWR®, Sterile Probenbeutel
Beutel Probenbeutel
Beutel aus biegsamen, hochbeständigen, sterilen, reinen Polyethylenschläuchen ohne seitliche Versiegelungen
  • Der Verschluss bietet die stärkste und sicherste Versiegelung
  • Mit weißen Feldern für handschriftliche Notizen
Diese Probenbeutel eignen sich ideal für den Transport und die Lagerung von Feststoffen, Halbfeststoffen und Flüssigkeiten für Umwelt- und Schlachtkörperproben, biomedizinische und pharmazeutische Forschung, Qualitätssicherungsverfahren, Anwendungen in der Lebensmittelindustrie sowie klinische und veterinärmedizinische Zwecke.
Ihr Drahtverschluss ermöglicht einen luftdichten Verschluss und der breite, versiegelte Boden bietet zusätzlichen Auslaufschutz. Zur Verwendung perforierte Oberseite abreißen, zum Öffnen und Füllen des Beutels an den Laschen ziehen, die Enden des Klebebandverschlusses halten und zuziehen, den Beutel drei- oder viermal zu drehen, um ihn zu verschließen, und die Enden des Verschlusses nach innen biegen, um den Verschluss zu verriegeln.
Standards: Beutel entsprechen EPA, FDA, USDA, und HACCP-Bestimmungen und Industrievorgaben.
Bitte beachten Hinweis: Nicht mit alkoholischen Substanzen oder bei Temperaturen über 100 °C (212 °F) verwenden.
*Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904