VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatoren mit natürlicher Umluft
Lieferant: VWR
VWR®
390-0910EA 1840 EUR
390-0910 390-0911
VWR® INCU-Line® Prime, Inkubatoren mit natürlicher Umluft
Brutschränke Standard-Brutschränke
Diese Inkubatoren mit natürlicher Umluft verfügen über eine Innenkammer aus Edelstahl, einen Außenmantel aus pulverbeschichtetem Stahlblech und eine innere Glastür. Alle Modelle verfügen über eine Durchführung mit 30 mm Ø, Echtzeituhr, Timer, USB-Anschluss und Testergebnis-Speicherfunktion zum Abrufen von Temperaturdaten oder -ereignissen mit einem internen Speicher für bis zu 2046 Datensätze. Die Produktreihe verfügt über eine automatische Diagnosefunktion, Alarm bei Temperaturfühlerausfall, Türverriegelung, Alarm bei offener Tür und akustische und optische Temperaturalarme. Alle Modelle verfügen über folgende Sicherheitsmerkmale: unabhängiger einstellbarer Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 zum Schutz der Proben und des Brutschranks sowie ein Stromausfall-Kontrollsystem (Programm wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt). Alle Prime-Trockenschränke der gleichen Größe können ohne Zubehör gestapelt werden (Ausnahme: Die 180-L-Modelle sind nicht stapelbar).
  • Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Grafikanzeige und beleuchteten Tipptasten
  • Speichert bis zu 3 Programme, jedes Programm enthält max. 3 einstellbare Rampen und 3 Temperatur-Zeit-Profile
  • Loop-Funktion bis zu 99 Mal oder endlos
  • Einstellbare HOLD-Funktion für festgelegte Temperatur (von 1 Minute bis 5 Tage oder dauerhaft)
  • Manuelle Luftklappensteuerung, 0% (geschlossen), 25%, 50%, 75%, 100% (offen)
Lieferumfang: Wird mit 2 Drahteinlegeböden aus Edelstahl für die Modelle 56 und 112 Prime Modelle und 3 Einlegeböden für das Modell 180 Prime, Hersteller-Prüfzertifikat (Messung der Daten bei 37 °C), Basic Control Software zum Herunterladen von Daten aus dem internen Speicher sowie mehrsprachiger Bedienungsanleitung geliefert.