Blood RNA kits, peqGOLD
PEQL12-6814-02EA 886 EUR
PEQLEMR511050 PEQLEMR511200 PEQL12-6814-02 PEQLEMR511005 PEQL12-6814-01
Blood RNA kits, peqGOLD
Blood RNA Kits für die schnelle Isolierung hochreiner Gesamt-RNA aus frischem oder mit Antikoagulantien, wie Citrat-Dextrose, Heparin oder EDTA behandeltem Blut.
  • DNA Removing-Säulen für effizientes Abtrennen von DNA und zellulärer Debris
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Sofortige Inaktivierung von endogenen und exogenen RNasen
  • Effiziente Abtrennung von Enzyminhibitoren und Kontaminationen
  • Abschließende Elution in RNase-freiem Wasser
*Classic-Line-Säulen ohne Decke.
Lieferumfang: Kit enthält PerfectBind-RNA-Säulen (Classic-Line*), Sammel-Tubes, 'DNA Removing'-Säulen, Lysis Buffer ER, RNA Lysis Buffer T, RNA Wash Buffer I und II, und RNase-freies Wasser.