Cycle-Pure Kits, peqGOLD
PEQL12-6493-01EA 64.3 EUR
PEQLEMR502200 PEQL12-6493-01 PEQL12-6493-02 PEQL12-6493-00 PEQLEMR502050 PEQLEMR502005
Cycle-Pure Kits, peqGOLD
Cycle-Pure Kits für Schnelle und zuverlässige Reinigung von bis zu 30 µg DNA aus PCR-Ansätzen und anderen Reaktionsgemischen. Mit den peqGOLD Cycle-Pure Kits gewonnene DNA kann direkt für Folgeexperimente wie T/A-Ligationen, Sequenzierungen, Restriktionsverdaus oder Labeling-Reaktionen weiterverwendet werden.
  • Extraktion von Fragmentgrößen zwischen 50 bp und 40 kbp
  • Effiziente Entfernung von Enzymen, Nukleotiden, Oligonukleotiden, Salzen und anderen Verunreinigungen
  • Einfaches Protokoll und kürzeste Arbeitszeiten unter 14 min
  • Geeignet für die simultane Bearbeitung größerer Probenzahlen
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen oder zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Keine Scherung der DNA und kein Verschleppen von Silikamaterial
  • Abschließendes Eluieren der DNA in Elutionspuffer oder Wasser
*Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel, Classic-Line-Säulen ohne Deckel
Lieferumfang: Kit enthält Perfect-Bind-DNA-Säulen (Safety- oder Classic-Line*) und Sammel-Tubes, CP Buffer und CG Wash Buffer, und Elution Buffer.