Plant DNA Mini Kit, peqGOLD
PEQLEMR512200 PEQLEMR512005 PEQLEMR512050
Plant DNA Mini Kit, peqGOLD
Plant DNA Mini Kit für schnelle und effiziente Extraktionen hochwertiger DNA aus Nukleus, Plastiden und Mitochondrien verschiedenster Pflanzenarten und Pflanzenorgane.
  • Extraktion von DNA bis 60 kbp
  • Effiziente Abtrennung von Enzym inhibitoren und Kontaminationen
  • Keinerlei Notwendigkeit für organische Extraktionen
  • Keinerlei Notwendigkeit für zeitaufwändige Alkoholfällungen
  • Komplette enzymatische Degradierung der zellulären RNA
  • Abschließendes Eluieren der DNA inNiedrigsalzpuffer oder Wasser
*Classic-Line-Säulen ohne Deckel.
Lieferumfang: Kitbestandteile PerfectBind-DNA-Säulen (Classic-Line*), Sammel-Tubes, Microfilter, Lysis Buffer PL1, Lysis Buffer PL2, DNA Binding Buffer, DNA Wash Buffer, und Elution Buffer.