DNase I Digest Kit, peqGOLD
PEQL12-1091-01EM
DNase I Digest Kit, peqGOLD
Für das schnelle und einfache Entfernen von kontaminierender DNA direkt auf der Säule während der RNA-Präparation.
  • Effiziente Entfernung von kontaminierender DNA aus RNA-Präparationen
  • Frei von RNasen und Inhibitoren
Lieferumfang: Kitbestandteile RNase-freie DNase I und DNase I digestion buffer.