'Mid-Range' und 'Long-Range' PCR-Systeme
Lieferant: Avantor
VWR® Peqlab
732-3267EA 0 EUR
732-3267
'Mid-Range' und 'Long-Range' PCR-Systeme
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
PCR-Produkte von bis zu 12 kb und bis zu 40 kb können mit den Hochleistungs-PCR-Systemen peqGOLD 'Mid Range' und' Long Range' jeweils sowohl für genomische und episomale Templates erreicht werden. Einsetzbar anstelle von Taq-DNA-Polymerasen in allenn PCR-Reaktionen, wenn große Fragmente mit hohen Erträgen und größter Genauigkeit amplifiziert werden sollen, einschließlich derCharakterisierungen von Sequenzen, die in λ-Phagen oder Cosmide kloniert wurden.
INFORMATION: Einige Anwendungen, für die dieses Produkt eingesetzt werden kann, sind in bestimmten Ländern patentrechtlich geschützt. Da mit seinem Kauf keine Lizenzen für die Verwendung im Rahmen patentrechtlich geschützter Anwendungen erworben werden, kann, abhängig von der Anwendung und abhängig von dem Anwendungsland, der Erwerb entsprechender Lizenzen erforderlich sein.
Lieferumfang: Mid-Range' bzw. 'Long-Range' PCREnzyme mit einer Konzentration von 5 u/µl ; Verdünnungspuffer: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM KCl, 0,2 mM EDTA, 55% Glycerin, 0.5 % Tween 20, 0,5% Nonidet P40 and 250 ?g/ml Gelatine; 10 xX Reaktionspuffer: 500 mM vonof Tris-HCl (pH 9,1), 140 mM (NH₄)₂SO₄ und 17,5 mM MgCl₂ (Mid-Range Kit) oder 22,5 mM MgCl₂ (Long-Range Kit); 25 mM MgCl₂ für die Optimierung der Enzymaktivität bei verschiedenen Magnesiumkonzentrationen. Long-Range Kit enthält auch DMSO und 10% Tween 20.