Festes oder variables Volumen, analog einstellbar oder Digital Easy Calibration.
- Mit oder ohne Rückdosierventil
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Drei verschiedene Modelle bezüglich der Volumeneinstellung erhältlich: Fix (festes Volumen für Standardanwendungen) und Analog (analoge Volumenanzeige, schnelle Volumeneinstellung; einfaches Justieren mit Justierschlüssel)
- Digital EASY CALIBRATION: Leicht ablesbare Digitalanzeige; Abfüllmenge lässt sich genau und reproduzierbar einstellen. Easy Calibration Technik zum sekundenschnellen Justieren ohne Werkzeug; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
- DE-M-Kennzeichnung
- Einfache Kalibrierung und Einstellung, damit eine Konformität mit ISO 9001 und den GLP-Richtlinien gewährleistet ist; eine Änderung der Werkseinstellung wird automatisch angezeigt
Dispensette® S unterstützt eine breite Palette von Anwendungen für die Dosierung von aggressiven Reagenzien direkt aus der Vorratsflasche: z. B. konzentrierte Laugen und
Säuren wie H₃PO₄, H₂SO₄ (mit bestimmten Ausnahmen, wie beispielsweise HCl, HNO₃, HF etc.), Salzlösungen und eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Teile mit Flüssigkeitskontakt sind aus Borosilikatglas, Keramik, Platin-Iridium, ETFE, FEP, PFA, PTFE und PP gefertigt (Schwenkbare Schraubkappe - stört nicht beim Dosieren). Farbcode: Rot.
* Fixvolumen 0,5 - 100 ml nach Wahl (bitte bei Bestellung angeben)
Bestellinformation: Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und Adapter aus PP.