Analog einstellbar.
- Ein in der Praxis erprobtes Reinigungsverfahren vor dem Einsatz in der Spurenanalytik ist in der Gebrauchsanleitung beschrieben
- Falls eine Kontamination der Flascheninhalte vermieden werden muss, empfehlen wir, das Gerät ohne Rückdosierventil zu verwenden
- Das 45-mm-Standardgewinde und die mitgelieferten Adapter passen auf die gängigsten Laborflaschen
- Immer sichtbares Flaschenetikett durch 360° drehbaren Ventilblock
- Teleskop-Ansaugrohr auf unterschiedliche Flaschenhöhen einstellbar
- Zum Austausch der Dosiereinheit leicht zerlegbar
Die Dispensette® S Trace Analysis bietet herausragende Leistungen beim volumengenauen Dosieren hochreiner Medien in der Spurenanalytik. Dank der Ventilfeder aus Platin-Iridium ist sie auch für Flusssäure geeignet. Die medienberührenden Kunststoffteile bestehen aus hochreinen Materialien wie PTFE, ETFE, FEP und PFA. Für die austauschbaren Ventile wird reinster Saphir verwendet. Als Federwerkstoff stehen je nach Anforderung Platin-Iridium oder Tantal zur Verfügung.
Bestellinformation: Dispensette® S Trace Analysis Flaschendispenser, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, , Teleskopansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel, Flaschenadapter GL 28/S 28 (ETFE), GL 32 (ETFE) und S 40 (PTFE).