Schwangerschaftstest
Lieferant: SureScreen Diagnostics
SUREGHCGBCEA 37.8 EUR
SUREGHCGBC
Schwangerschaftstest
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Das humane Choriongonadotropin (hCG) ist ein Glykoproteinhormon, das in einer normalen Schwangerschaft von der sich entwickelnden Plazenta kurz nach der Befruchtung produziert wird.
  • Einfach durchzuführender Routinetest
  • Ergebnisse in nur drei Minuten
  • hCG kann 7 bis 10 Tage nach Empfängnis sowohl in Urin als auch Serum nachgewiesen werden
These test strips are the industry-standard for pregnancy testing.
Verpackung: In einem Folienbeutel versiegelt, was die Qualität des Produkts über die gesamte Haltbarkeitsdauer gewährleistet.