Multi-Drogen-Tauchtests
Lieferant: SureScreen Diagnostics
SUREG8DS12300EA 0 EUR
SUREG8DS12300 SUREG4DS10 720-1259 720-0621 720-1258 720-0600 SUREG7DS13 720-0614 720-0613 720-0778 720-0635 720-0616 SUREG8DS3300 SURE10DS5300 SUREG10DS2 720-1260 720-1262 720-1261 720-1242 720-0593 720-1263 SUREG10DS13300 720-0595 720-0594 SUREG10DS5300 SUREG6DS10 SURE10DS4 720-0599 720-0632 SUREG7DS5 SUREG12DS 720-0607 720-0628 720-0608 SUREG1DSACL
Multi-Drogen-Tauchtests
Drogentests
Mit diesen Multi-Drogentests können bis zu 12 Drogen gleichzeitig nachgewiesen werden.
  • Klare Ergebnisse in weniger als drei Minuten
  • Hohe Genauigkeit, große Vielfalt von Tests erhältlich
  • Zum Nachweis eines kürzlichen Drogenkonsums ca. 1 to 8 Tage zuvor
Geeignet für Schnelltests vor Ort, sicherheitskritische Situationen, stichprobenartige Kontrollen, Tests auf begründeten Verdacht und die Überwachung der Rehabilitation.
AMP: Amphetamine, BAR: Barbiturate, BUP: Buprenorphin, BZO: Benzodiazepine, CLON: Clonazepam; COC: Kokain, EDDP: Methadon-Metabolit, FEN: Fentanyl, KET: Ketamin, MAMP: Methamphetamine, MDMA: Ecstasy, MOP: Morphin, MTD: Methadon, OPI: Opiate, OXY: Oxycodon, PCP: Phencyclidin, PPX: Propoxyphen, TCA: Trizyklische Antidepressiva, TRA: Tramadol, THC: Cannabis
Standards: ISO 9001, ISO 13485. IVD gemäß 98/79/EG.
Verpackung: Einzeln verpackt in einem Folienbeutel, der gewährleistet, dass die hohe Qualitat des Produkt über die gesamte Haltbarkeitsdauer erhalten wird.