E.Z.N.A.® Viral RNA Kit
Lieferant: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
R6874-02EA 670 EUR
R6874-02 R6874-01 R6874-00
E.Z.N.A.® Viral RNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Viral RNA Kit ist für die Isolierung viraler RNA aus zellfreien Flüssigkeiten wie Plasma, Serum, Urin und Zellkulturüberständen konzipiert. Das Verfahren entfernt Verunreinigungen und Enzyminhibitoren vollständig und macht so die Isolation viraler RNA schnell, bequem und zuverlässig. Das Kit eignet sich auch zur Isolierung von Gesamt-RNA aus kultivierten Zellen, Geweben und Bakterien. Die mithilfe der E.Z.N.A.® Viral RNA-Methode aufgereinigte RNA ist bereit für sämtliche Folgeanwendungen wie etwa RT-PCR.