Klebstoffe, DP 804, Scotch-Weld™
Lieferant: 3M
Scotch-Weld™
MMMA804.5EA 445 EUR
MMMA804.5
Klebstoffe, DP 804, Scotch-Weld™
Scotch-Weld™ DP804 transparenter Acrylklebstoff ist ein zweiteiliger Strukturklebstoff (Mischverhältnis 1:1). Er wurde entwickelt, um transparente Kunststoffe schnell zu binden, und klebt auch auf Glas oder Metall. Er zeichnet sich durch hohe Transparenz im gemischten Zustand aus und verfügt über eine herausragende, dauerhafte Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
  • Ausgezeichnete Scherung und Schälfestigkeit zusammen mit hoher Stoßfestigkeit und Haltbarkeit
  • Geruchsarmes Acryl
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Leistung bei hohen Temperaturen