Petrischalen, Einweg, quadratisch, Nunc™ Lab-Tek™
Lieferant: Thermo Scientific
Nunc® Lab-Tek™
NUNC4021EA 1220 EUR
NUNC4021
Petrischalen, Einweg, quadratisch, Nunc™ Lab-Tek™
Zellkulturschalen Petrischalen
Quadratische Petrischalen zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen.
Verpackung: 20 Schalen pro versiegelter Plastikhülle.