Fluoreszenz-Zellanalysator, Arthur™
Lieferant: NanoEnTek
Arthur™
734-2897EA 5290 EUR
734-2897
Fluoreszenz-Zellanalysator, Arthur™
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Der bildbasierte Zellanalysator ist ein drei-Kanal-Desktop-Bildanalysator (Hellfeld, Fluoreszenz), der Benutzern ermöglicht, Assays für Zellen in Suspension, einschließlich GFP- und RFP-Expression, Apoptose, Zelllebensfähigkeit (lebende und tote Zellen und Zellen insgesamt), Zellzyklus- und Zellzählungs-Assays durchzuführen.
  • Präzise Zellzählung und Analyse
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von eukaryotischen Zellen
  • Schnelle Einrichtung und benutzerfreundliche Schnittstelle: Keine Wartung des Systems erforderlich
Je nach Komplexität des Assays, braucht Arthur zwischen 10 Sekunden und 2 Minuten für die Zählung eines typischen Assay mit nur 25 µl Probenvolumen.