Overalls, Hopen®
Lieferant: Kolmi-Hopen
HOPE40.001/02EA 67.5 EUR
HOPE40.001/02 HOPE40.001/04
Overalls, Hopen®
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls bestehen aus atmungsaktivem PP.
  • Leichtes Polypropylen ist atmungsaktiv
  • Mit elastischer Kapuze und elastischen Arm- und Beinbündchen
  • Mit Reißverschluss (ohne Abdeckung)
Ideal für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, für Lebensmittelanwendungen, Reinigungs- und ungefährliche industrielle Anwendungen.
Gewicht: 40 g/m²