Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Anti-TERT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D8]

Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant TERT.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:50-1:200; Immunocytochemistry: 1:50-1:200; Immunofluorescence: 1:50-1:200; Western Blot: 1:500-1:1000

Type: Primary
Antigen: TERT
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μl 100 µg ABNOMAB2379
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol TERT
Antigen name Telomerase Reverse Transcriptase
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone 2D8
Wirt Mouse
Isotyp IgM
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms HEST2, TRT, Telomerase catalytic subunit, EST2, Telomerase reverse transcriptase, Telomerase-associated protein 2, TCS1, TP2
Gene ID 7015
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen Recombinant protein corresponding to full length human TERT.
Storage buffer buffer containing 0,1% sodium azide
Lagertemperatur Store at – 20 °C or – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge