Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-FUBP3 Mouse Monoclonal Antibody
Lieferant: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FUBP3.
Type: Primary
Antigen: FUBP3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008939-M
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol FUBP3
Antigen name Far upstream element binding protein 3
Reaktivität Human
Konjugation Unconjugated
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms FBP3
Amino acid number 1 to 261
Gene ID 8939
Format Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FUBP3 (AAH07874.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence MPPIGNQLGALVHQRTVITEEFKVPDKMVGFIIGRGGEQISRIQAESGCKIQIASESSGIPERPCVLTGTPESIEQAKRLLGQIVDRCRNGPGFHNDIDSNSTIQEILIPASKVGLVIGRGGETIKQLQERTGVKMVMIQDGPLPTGADKPLRITGDAFKVQQAREMVLEIIREKDQADFRGVRGDFNSRMGGGSIEVSVPRFAVGIVIGRNGEMIKKIQNDAGVRIQFKPDDGISPEYYRQQVAFYGQTLGQAQAHSQEQ
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge