Folieneindeckautomat, CM1260
Lieferant: VWR, part of Avantor
SERMCM-1260
Folieneindeckautomat, CM1260
Dieser leistungsstarke Folieneindeckautomat deckt dank eines flexiblen Prozesse bis zu 800 Objektträger pro Stunde ab.
  • Mehrsprachiger Touchscreen mit Parametereinstellung
  • Integrierte Reagenzien-Management-Software
  • Gleichzeitige Routine-Färbung, Wachsentfernung und Dehydrierung
  • Automatisches Trocknen der Objektträger, sensorgesteuerter Prozess mit integrierter Rauchabsaugung
  • Verstellbare Folienlänge (45 - 70 mm), Standard-Xylol-Dosierung
  • Zwei Wasserbäder mit der Option der Trennung von destilliertem Wasser und Leitungswasser
  • Benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche