Aceton ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMK
, Dimethylketon
, Propanon
, 2-Propanon
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85384.320EA
84.5
EUR
85384.320
Aceton ≥99,9%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58,08 g/mol Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare, farblose Flüssigkeit |
Prüfung auf Identität (IR) | Konform |
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,9 % |
Rückstand nach Verdampfung | Max. 0,0003 %(m) |
Wasser | Max. 0,3 %(m) |
Farbe | Max. 10 APHA |
GC/ECD Dioxine, Furane und PBC's | Max. 5 ng/l |
GC/ECD jede Pestizide (als Lindan) | Max. 5 pg/ml |
GC/ECD jede Pestizide (als Parathion) | Max. 10 ng/l |
GC/ECD 1,2,4-TCB -deca-PCB (als Lindan) | Max. 5 ng/l |
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) | Max. 2,0 ng/l |
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decane) | Max. 2,0 ng/ml |
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) | Max. 2,0 ng/ml |