N,N-Dimethylformamid 99,0-100,00%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ameisensäuredimethylamid
, N,N-Dimethylmethansäureamid
, DMF
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
85395.290EA
142
EUR
85395.290
85395.320
N,N-Dimethylformamid 99,0-100,00%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molecular Weight: 73,09 g/mol Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: −60,5 °C Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003284 CAS-Nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
![]() ![]() |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) | min. 99.8% |
Identity (IR) | Complying |
Residue after evaporation | max. 0.0003%w/w |
Water (KF) | max. 0.05%w/w |
Color (APHA Pt-Co) | max. 10 |
GC-HS (Each class 1 solvent) | max. 1µg/g |
GC-HS (Each class 2 solvent) | max. 10µg/g |
GC-HS (Each class 3 solvent) | max. 50µg/g |
Application HS-GC (standard measurement) | Passes test |