Petrischalen, extra tief, Einweg, Lab-Tek™
Lieferant: Thermo Scientific
Lab-Tek™
NUNC4031EA 395 EUR
NUNC4031
Petrischalen, extra tief, Einweg, Lab-Tek™
Zellkulturschalen Petrischalen
Petrischalen zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und anderen Mikroorganismen.
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen
  • Tiefe Petrischalen ermöglichen längere Kulturperioden
  • Fördern Sie größere Plaques, die für ein effizientes Library-Screening verwendet werden
Verpackung: 12 Schalen pro versiegelter Plastikhülle.