Flaschen, Weithals, mit Gewinde, ohne Schraubverschluss
Lieferant: EP Scientific
EPSC012-0250BPEA 359 EUR
EPSC012-0250BP EPSC012-0500BP EPSC012-0120BP EPSC012-0950BP
Flaschen, Weithals, mit Gewinde, ohne Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Ohne Schraubverschlüsse
  • Breite Öffnung für einfaches Befüllen und Entnehmen der Probe
  • Empfohlen für allgemeines Probenehmen, bei der keine Reinigung und Zertifizierung erforderlich ist
  • Preiswerte Großpackung ohne Verschlüsse
Flaschen mit großer Öffnung sind Container für allgemeinen Anwendungen und Bulkware und werden lose geliefert. Unbearbeitet, für eigene Reinigungs- und Montageprozeduren mit separat erhältlichen Schraubverschlüssen.