Schnittschutzhandschuhe, PU900
Lieferant: Ansell
MARGM9999711EA 0 EUR
MARGM9999711 MARGM9999710 MARGM9999713 MARGM9999712 MARGM9999709
Schnittschutzhandschuhe, PU900
Diese nahtlosen Strickhandschuhe aus Dyneema® verfügen über eine Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen und bieten ausgezeichnete Abrieb- und Schnittfestigkeit.
  • Feine, sehr dehnbare und komfortable Nähte
  • Polyurethanbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen ist beständig gegen Restöle/Fette
  • Elastischer Strickbund für genaue Passform
  • Ausgezeichneter Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
  • Fusselfrei
Ideal für Anwendungen, die ein feines Tastgefühl erfordern, den Umgang mit scharfen Komponenten, Einbau- und Montagearbeiten, Qualitätskontrolle sowie in der Automobil- und Glasindustrie.
Standards: EN 388 (4342); Kat. II