Sie suchten nach: TLC-Platten
TLC-Platten spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Gemischen durch Trennung ihrer Komponenten, um Quantität und Reinheit zu bestimmen. Das Erscheinen von Produkten und Verschwinden von Edukten kann leicht beobachtet werden, um den Fortschritt von Reaktionen zu überprüfen. Die mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aus festem Adsorptionsmaterial vorbeschichteten TLC-Platten sorgen für genaue und reproduzierbare Ergebnisse. Wählen Sie zwischen Glas-, Metall- und Kunststoff-Platten in Standardgrößen, die für manuelle oder automatische Testverfahren geeignet sind. Die Porengröße kann je nach Modell variieren. Spezielle Ausführungen sind mit einem Fluoreszenzindikator für farblose Komponenten versehen.
58 Ergebnisse wurden gefunden