Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "fertigmedien-in-beuteln-fluessig"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"10"
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Diese gebrauchsfertigen Nährmedien in Beuteln eignen sich hervorragend für hohes Probenaufkommen.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Beutelanschluss/ Adapter, -, Anwendungsgebiet: Accessory
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Baktopepton, 1000 ml
Lieferant:  SARTORIUS
Beschreibung:   MPC female sealing cap
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   LB Medium is a nutritionally rich medium originally developed for growth and maintenance of E. coli strains. It supports a luxurious growth of ...
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   YPD broth or agar are used for routine growth of Saccharomyces cerevisiae for molecular biology studies.
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Circlegrow® is designed for obtaining rapid growth of E. coli and high yields of plasmid DNA. It extends plasmid production past log phase.
Lieferant:  MP Biomedicals
Beschreibung:   Terrific broth (TB) has been formulated for optimum growth of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression....
VE:  1 * 10 l
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 10
  1  2  Nächste