Messzylinder
Lieferant: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
SIMAX
KAVA632432141444EA 124 EUR
KAVA632432141444 KAVA632432141125 VTRB632432140819 KAVA632432140718 KAVA632432141343 KAVA632432141130 KAVA632432141546 KAVA632432141238 KAVA632432140923
Messzylinder
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas , hohe Form, Klasse B.
  • Sechskantfuß und Ausguss
  • Weiße Graduierungen
Standards: ISO 4788, DIN 12680