Sie suchten nach: Zerstäuber
Zerstäuber dienen dazu, Reagenzien auf Dünnschichtchromatographie-Platten zu sprühen. Viele Zerstäuber für Reagenzien haben ein Schraubgewinde, um den Sprühkopf mit der Flasche zu verbinden, und die Sprays kommen mit sehr geringem Luftdruck aus, wodurch sie unter verschiedensten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Zerstäuber produzieren einen gleichmäßigen Sprühnebel aus Visualisierungsmitteln sowohl für die Dünnschicht- als auch für die Papierchromatographie. Einige Zerstäuber sind mit speziellen Sprühköpfen ausgestattet, die die Bildung von Tropfen und Spritzern verhindern.
Zerstäuber dienen dazu, Reagenzien auf Dünnschichtchromatographie-Platten zu sprühen. Viele Zerstäuber für Reagenzien haben ein Schraubgewinde, um den Sprühkopf mit der Flasche zu verbinden, und die Sprays kommen mit sehr geringem Luftdruck aus, wodurch sie unter verschiedensten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Zerstäuber produzieren einen gleichmäßigen Sprühnebel aus Visualisierungsmitteln sowohl für die Dünnschicht- als auch für die Papierchromatographie. Einige Zerstäuber sind mit speziellen Sprühköpfen ausgestattet, die die Bildung von Tropfen und Spritzern verhindern.
11  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.08540.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Das TLC-Sprühgerät von Merck ermöglicht homogenes Sprühen von Derivatisierungsreagenzien auf die entwickelten Chromatogramme. Es ist mit zwei untersch...
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (217-0695)
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: Zerstäuber aus DURAN® Borosilikatglas.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CAMA022.6530)
Lieferant: CAMAG
Beschreibung: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Artikel-Nr: (552-0031)
Lieferant: CAMAG
Beschreibung: Zerstäuber aus Glas. Kostengünstige Alternative zum DC-Sprühgerät.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (MFLX70025-04)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Beschreibung: Erhöhen Sie den Sauerstoff in ihrem Wasser.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HEWLG3139-65003)
Lieferant: Agilent
Beschreibung: This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (WITG2.147.000)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (552-6001)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Zerstäuberflasche aus Glas mit Gummi-Saugball zum Aufnebeln von Flüssigkeiten.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HEWLG1820-65337)
Lieferant: Agilent
Beschreibung: This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beschreibung: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom