Sie suchten nach: Fraktionssammler
Fraktionssammler ermöglichen die Sammlung von Fraktionen nach Zeit und Volumen während des Chromatographie-Prozesses. Die Produktivität der Chromatographie kann gesteigert werden, indem mehrere Säulen gleichzeitig betrieben werden. Die Fraktionssammler verfügen über programmierbare Fraktionswechsel (Sekunden, Minuten oder Tropfen) und gut ablesbare LED-Displays. Zu den weiteren Funktionen dieser Systeme gehören die Tropfen-Zählung und -Anzeige, ebenso wie der Überlaufschutz, die automatische Abschaltung und der manuelle Advance/Reset-Schalter, um das Rack auf die nächste Position zu bewegen und den Timer zurückzustellen.
5 Ergebnisse wurden gefunden