Dieser mobile Barcode-Scanner für 1D lineare Barcodes ermöglicht Unternehmen, einfach 1D-Laser-Scannen einzusetzen, wo entweder die Mobilität oder die Kosten und die Größe eines konventionellen Scan-Geräts ein Hindernis wären.
- Klein und leicht: Passt in eine Tasche oder an eine Trageschlaufe und wiegt nur 70 g
- Einfaches Design mit zwei Tasten: Leicht zu halten und verwenden – fast keine Schulung erforderlich
- 512 MB Festwertspeicher bietet die Kapazität zur Speicherung von über einer Million Scans und sorgt dafür, dass die Daten erhalten bleiben – ideal für praktisch jede Batch-Verwendung
- Einfache und intuitive Bedienung – nur zielen, klicken und scannen; ermöglicht einfache Erfassung sogar von schmutzigen, beschädigten und schlecht lesbaren Barcodes
- Die Batch-USB-Konnektivität ermöglicht die Kompatibilität mit nahezu jedem Host-Gerät
Der CS3000 kann im Standalone-Modus für das Batch-Scannen von Barcodes verwendet werden. Die Verwaltung der Daten im Batch-Modus ist einfach. Sobald eine Verbindung zu einem Host hergestellt wurde, können die Batch-Daten für die automatische Übertragung an eine Anwendung konfiguriert werden. Da aufgenommene Scans in einem vom Benutzer definierbaren Standard-ASCII-Dateityp gespeichert werden, können mit den Informationen leicht Bestellscheine, Tabellen und Bestandslisten ausgefüllt werden.
Scan-Gerät: SE955 Laser, Einlinien-Laser
Speicher: 512 MB Flash-Speicher
Speicherkapazität: Über 1 Million Barcodes (UPC mit Uhrzeit- und Datumsstempel)
Akku: 780 mAh-Lithium-Ionen-Akku
Laufzeit des Akkus: 24 Stunden Betrieb oder 8.500 Scans (6 Messungen pro Minute bei voller Aufladung)
B×T×H: 49,5×22×86,5 mm
Gewicht: 70 g (mit Batterien)