Tragbarer Etikettendrucker, BMP™21-PLUS
Lieferant: Brady
BRDY139535EA 79 EUR
BRDY139535
Tragbarer Etikettendrucker, BMP™21-PLUS
Der BMP21-PLUS ist ein tragbarer Etikettendrucker für die Kennzeichnung in der Sprach-/Datenkommunikation, im elektrischen Bereich und in der allgemeinen Industrie. Der BMP21-PLUS nutzt Labels, die speziell für harsche Umgebungen konzipiert sind. Er kann schnell (10 mm/s) und einfach passende Labels für flache, gebogene oder sehr rauhe Oberflächen erstellen, die über Jahre haften können, selbst wenn sie extremen Temperaturen und Chemikalien ausgesetzt sind.
  • Endlos- und Stanzlabels
  • Etikettenmaterialien erhältlich für Anwendungen wie Kryoröhrchen und Objektträger
  • 104 vorinstallierte Symbole