VWR®, Einwegtrichter aus Papier
Lieferant: VWR Collection
221-0274EA 48.5 EUR
221-0274
VWR®, Einwegtrichter aus Papier
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Made of clay-coated heavy paper stock.
  • Die innovative „Rückenlehne“ ermöglicht ein freihändiges Ausgießen viskoser Flüssigkeiten
  • Passend für eine Vielzahl von Öffnungen
  • Maximale Flexibilität - Schneiden Sie den Trichter auf die gewünschte Größe oder Form zu
  • Wenn Sie minimal Druck anwenden, bleibt der Trichter in seiner Position
  • Verwendung mit nahezu allen Flüssigkeiten oder Pulvern*
Gute Alternative zu Einwegtrichtern aus Kunststoff. Das umweltfreundliche Produkt aus Papier ist natürlich abbaubar und kann im herkömmlichen Stadtmüll entsorgt werden. Trägt zu Minimierung von Kreuzkontamination bei.
Bitte beachten *Nicht empfohlen für heiße Flüssigkeiten.