VWR® Papier-Wägeschalen sind ein Novum in puncto umweltfreundlicher Laborverbrauchsmaterialien.
- Inhaltkontrolle wie bei einer Polystyrol-Wägeschale und leichter handzuhaben als flaches Standard-Wägepapier
- Aus fettdichtem Papier, das FDA 21 CFR 176.170 (Papierkomponenten in Kontakt mit wässrigen und fetthaltigen Lebensmitteln) und 21 CFR 176.180 (Papierkomponenten in Kontakt mit trockenen Lebensmitteln) entspricht
- Kompatibel mit Wärmeanwendungen bis zu einem Maximum von 210 °C
Sie sind sowohl Eco-In als auch Eco-Out.
Eco-In, weil sie FSC®-zertifiziert sind. Die zur Herstellung unserer Boote verwendeten Papiere werden aus verantwortungsvoll bewaldeten Holzprodukten hergestellt.
Eco-Out, weil sie sich natürlich im normalen kommunalen Abfallstrom befinden.