Augenspülstation, QuickSafe® Chemical Industry
Lieferant: Plum
QuickSafe®
118-0379EA 107.63 EUR
118-0379
Augenspülstation, QuickSafe® Chemical Industry
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Diese Wandstation besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über einen transparenten Klappdeckel. Die Station wurde speziell für die Chemiebranche, Laboratorien und andere Unternehmen zusammengestellt wurde, in denen ein Unfallrisiko mit Säuren und Alkali besteht.
  • Enthält Duo Augenspüllösung zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
  • Station ist nur wenig größer als ein DIN A 3 Blatt
  • Lieferung mit QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial für die Wandmontage
Inhalt:
1 × 500 ml Plum Augenspüllösung Duo
1 × 200 ml pH Neutral
1 × 500 ml pH Neutral Duo
5 × QuickRinse Augenspülampullen (à 20 ml)
1 × QuickFix Elastic Pflaster-Refill
B×T×H: 253×92×430 mm