Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 45
Lieferant: Martor
233-2211EA 9.9 EUR
233-2211
Klingen für Sicherheitsmesser, Nr. 45
Rasiermesser und Klingen
Industrieklinge für Sicherheitsmesser und Cutter.
  • Zweiseitiger Schliff
  • Einfach-Facette
  • 4-fach nutzbare Klinge
Montierbar in:
ARGENTAX CLEVERCUT
SECUMAX EASYSAFE
SECUPRO OPTISAFE
SECUNORM HANDY
SECUNORM HANDYCUT
SECUNORM 175