Kombinierte Körper- und Augendusche
Lieferant: TRIONYX
DLP64
TRIODLP64EA 886 EUR
TRIODLP64
Kombinierte Körper- und Augendusche
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Diese Kombination besteht aus einer vollständigen Körperdusche und einer Augendusche mit Auffangbecken. Für die Bodeninstallation.
  • Duschkopf: Grünes ABS, RAL 6032
  • Becken: Edelstahl mit grüner Epoxidfarbe RAL 6032
  • Rohrleitungen: Galvanisierter Stahl mit grauer Epoxidfarbe RAL 7049
  • Hand- und Fuß-Bedienung (Pedal)
  • Gefrier-resistent, daher für Innen- und Außenverwendung geeignet (Installation eines Heizkabel-Kits wird empfohlen)
Durchflussmenge: 90 l/min (Dusche); 11,5 l/min (Augendusche)
Anschluss: F1"
Höhe des Duschkopfs: 2,115 m
Gewicht: 14 kg
Standards: EN 15154-1, EN 15154-2