Live cell analysers, JuLI™ FL
Lieferant: NanoEnTek
JuLI™ Fl
734-3200EA 11810 EUR
NANOJULI-FGSC 734-3200 734-3201 734-3202 734-3203 NANOJULI-FRSC
Live cell analysers, JuLI™ FL
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Das JuLI™ Fl verfügt über alle Eigenschaften des Hellfeldsystems JuLI™ Br und bietet zusätzlich die Möglichkeit, fluoreszenzmarkierte Zellen direkt in der Zellkulturschale zu beobachten und zu analysieren: Die Mikroskopeinheit direkt im Zellkulturinkubator platziert wird, verbleibt die Basisstation auf der Laborbank.
  • Dateiformate: JPEG, TIFF, BMP, PNG (Bild), AVI (Video), CSV (Rohdaten)
  • Anschluss einer weiteren Mikroskopeinheit an die Basisstation erlaubt den direkten Vergleich von zwei Proben
  • Mikroskopeinheit mit langlebigen LED-Lichtquellen und lichtempfindlicher Digitalkamera mit entweder einem GFP- oder einem RFP-Kanal zur Detektion fluoreszenzmarkierter Zellen
Applications include cell growth monitoring, creation of time-lapse images and movies, cell confluence detection, recording cell growth in real-time, wound healing (scratch) assays, and cell counting.