Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Prostate Specific Antigen (PSA) Goat Polyclonal Antibody
Lieferant: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen (PSA)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1,0 mg 0,5 mg IMMRIR2118
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol PSA
Antigen name Prostate Specific Antigen
Reaktivität Prostate Specific Antigen
Konjugation Unconjugated
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Primary
Wirt Goat
Isotyp IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow Cytometry Yes
Antigen synonyms Kallikrein related peptidase 3, Seminin, Prostate Specic Antigen, Gamma seminoprotein, KLK-3, Kallikrein 3, PSA, Semenogelase, KLK3, hK3, P 30 antigen, Kallikrein-3, KLK2A1, KLK 3, P-30 antigen., P30 antigen, Prostate-specic antigen, KLK3_HUMAN, APS
Konzentration > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Cross Adsorption No
Immunogen Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Purification Affinity purified using solid phase Human Prostate Specific Antigen (PSA)
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Storage Buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Lagertemperatur 2-8 °C
Transporttemperatur 2-8 °C
Tested Applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge